4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905561-1G
PC905561-5G
APOSPC905561-1GEA
42.2
EUR
APOSPC905561-1G
APOSPC905561-5G
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formel:
C₈H₇FN₂O Molecular Weight: 166.152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26407017 CAS-Nummer: 1441723-24-5 |