5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC905636-100MG
PC905636-250MG
APOSPC905636-100MGEA
66.7
EUR
APOSPC905636-100MG
APOSPC905636-250MG
5-Bromo-4-fluoroindoline 95%
5-Bromo-4-fluoroindoline
Formel:
C₈H₇BrFN Molecular Weight: 216,05 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD27991352 CAS-Nummer: 1782463-27-7 |