2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-2,2-difluoropropane hydrochloride, 2,2-Difluoropropan-1-amine hydrochloride
PC9057-1G PC9057-250MG PC9057-5G
APOSPC9057-1GEA 27.7 EUR
APOSPC9057-1G APOSPC9057-250MG APOSPC9057-5G
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride 95+%
2,2-Difluoropropylamine hydrochloride
Formel: C₃H₇F₂N·ClH
Molecular Weight: 131.552 g/mol
Schmelzpunkt: 235…239 °C
Dichte: 0.936 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659051
CAS-Nummer: 868241-48-9