2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905878-5G
APOSPC905878-5GEA 84.1 EUR
APOSPC905878-5G
2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-((4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)methyl)benzonitrile
Formel: C₁₆H₁₀FN₃O
Molecular Weight: 279,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28133450
CAS-Nummer: 1021298-68-9