3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC905939-100MG PC905939-250MG
APOSPC905939-100MGEA 589 EUR
APOSPC905939-100MG APOSPC905939-250MG
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
3-Fluoro-3-methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel: C₅H₁₀FN·ClH
Molecular Weight: 139,599 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27987246
CAS-Nummer: 1638768-85-0