6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906472-1G PC906472-250MG
APOSPC906472-1GEA 309 EUR
APOSPC906472-1G APOSPC906472-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone 98%
6-(Trifluoromethyl)-1-indanone
Formel: C₁₀H₇F₃O
Molecular Weight: 200,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07772123
CAS-Nummer: 68755-37-3