(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906725-10G PC906725-25G PC906725-5G
APOSPC906725-10GEA 270 EUR
APOSPC906725-10G APOSPC906725-25G APOSPC906725-5G
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine 95%
(2-Chloro-3-fluorophenyl)methanamine
Formel: C₇H₇ClFN
Molecular Weight: 159,589 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10687077
CAS-Nummer: 72235-54-2