4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906960-1G PC906960-250MG
APOSPC906960-1GEA 487 EUR
APOSPC906960-1G APOSPC906960-250MG
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one 95%
4-Fluorobenzo[d]thiazol-2(3H)-one
Formel: C₇H₄FNOS
Molecular Weight: 169.176 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09743881
CAS-Nummer: 63754-97-2