1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906992-5G PC906992-1G
APOSPC906992-5GEA 0 EUR
APOSPC906992-5G APOSPC906992-1G
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-4-fluoro-5-methoxyphenyl)ethanone
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 183,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11113349
CAS-Nummer: 949159-97-1