3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC907017-10G PC907017-1G PC907017-5G PC907017-100G PC907017-25G
APOSPC907017-10GEA 471 EUR
APOSPC907017-10G APOSPC907017-1G APOSPC907017-5G APOSPC907017-100G APOSPC907017-25G
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine 95%
3-Fluoro-5-iodopyridin-2-amine
Formel: C₅H₄FIN₂
Molecular Weight: 238,002 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD22628097
CAS-Nummer: 1321612-85-4