Methyl 2,3-difluoroisonicotinate ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907043-1G PC907043-5G PC907043-10G
APOSPC907043-1GEA 386 EUR
APOSPC907043-1G APOSPC907043-5G APOSPC907043-10G
Methyl 2,3-difluoroisonicotinate ≥98%
Methyl 2,3-difluoroisonicotinate
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21090433
CAS-Nummer: 1353102-03-0