2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907097-1G
PC907097-5G
APOSPC907097-1GEA
309
EUR
APOSPC907097-1G
APOSPC907097-5G
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid 95%
2,4,5-Trifluoro-3-ethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ Molecular Weight: 220.145 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08459286 CAS-Nummer: 169507-61-3 |