N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907184-1G PC907184-250MG
APOSPC907184-1GEA 574 EUR
APOSPC907184-1G APOSPC907184-250MG
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide 95%
N-(2,5-Difluoro-phenyl)-formamide
Formel: C₇H₅F₂NO
Molecular Weight: 157.118 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21121183
CAS-Nummer: 81183-56-4