Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907202-1G
PC907202-5G
APOSPC907202-1GEA
168
EUR
APOSPC907202-1G
APOSPC907202-5G
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate 95%
Methyl 2-(2,4-difluorophenyl)acetate
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Molecular Weight: 186,155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12031752 CAS-Nummer: 95299-17-5 |