(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907324-1G PC907324-250MG
APOSPC907324-1GEA 260 EUR
APOSPC907324-1G APOSPC907324-250MG
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine 95%
(2-Fluoro-4-nitrophenyl)methanamine
Formel: C₇H₇FN₂O₂
Molecular Weight: 170,141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194369
CAS-Nummer: 937783-91-0