2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907340-1G
PC907340-250MG
APOSPC907340-1GEA
538
EUR
APOSPC907340-1G
APOSPC907340-250MG
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(2,5-Difluorophenoxy)acetic acid
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188.128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06823826 CAS-Nummer: 366-56-3 |