5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907459-1G
PC907459-250MG
APOSPC907459-1GEA
272
EUR
APOSPC907459-1G
APOSPC907459-250MG
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine 95%
5-Bromo-2,4-difluoropyrimidine
Formel:
C₄HBrF₂N₂ Molecular Weight: 194.965 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07787386 CAS-Nummer: 903131-29-3 |