4-Acetyl-2-fluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907486-1G
APOSPC907486-1GEA 95.7 EUR
APOSPC907486-1G
4-Acetyl-2-fluorobenzonitrile 97%
4-Acetyl-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₉H₆FNO
Molecular Weight: 163,148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10575008
CAS-Nummer: 214760-18-6