4-Fluorophenyl methanesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907562-1G
PC907562-250MG
APOSPC907562-1GEA
886
EUR
APOSPC907562-1G
APOSPC907562-250MG
4-Fluorophenyl methanesulphonate 98%
4-Fluorophenyl methanesulphonate
Formel:
C₇H₇FO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16036342 CAS-Nummer: 72358-72-6 |