[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907591-1G PC907591-250MG
APOSPC907591-1GEA 790 EUR
APOSPC907591-1G APOSPC907591-250MG
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
[(2-Chloro-4-fluorophenyl)methyl](methyl)amine
Formel: C₈H₉ClFN
Molecular Weight: 173.615 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09814029
CAS-Nummer: 823188-81-4