1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907636-1G PC907636-250MG
APOSPC907636-1GEA 538 EUR
APOSPC907636-1G APOSPC907636-250MG
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-amine
Formel: C₁₀H₁₀FN₃
Molecular Weight: 191,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02055804
CAS-Nummer: 514801-12-8