Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907708-1G PC907708-250MG
APOSPC907708-1GEA 192 EUR
APOSPC907708-1G APOSPC907708-250MG
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-amino-2,5-difluorobenzoate
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Molecular Weight: 187.143 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17276533
CAS-Nummer: 1186194-15-9