3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907868-100MG PC907868-250MG
APOSPC907868-100MGEA 161 EUR
APOSPC907868-100MG APOSPC907868-250MG
3-Fluoro-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 95%
Formel: C₁₁H₉FN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13180648
CAS-Nummer: 937400-07-2