(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine, (R)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
PC9079-1G PC9079-250MG
APOSPC9079-1GEA 109 EUR
APOSPC9079-1G APOSPC9079-250MG
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine 97%
(1R)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139.17 g/mol
Flammpunkt: 72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06761859
CAS-Nummer: 761390-58-3
UN: 2735
ADR: 8 III