Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC907946-1G PC907946-25G PC907946-5G
APOSPC907946-1GEA 33.5 EUR
APOSPC907946-1G APOSPC907946-25G APOSPC907946-5G
Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate 95%
Methyl 3-(2-fluorophenyl)-3-oxopropanoate
Formel: C₁₀H₉FO₃
Molecular Weight: 196,175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424763
CAS-Nummer: 185302-86-7