2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908001-1G PC908001-5G
APOSPC908001-1GEA 212 EUR
APOSPC908001-1G APOSPC908001-5G
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,4-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Molecular Weight: 193.003 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26407306
CAS-Nummer: 1785621-05-7