2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908020-1G PC908020-250MG
APOSPC908020-1GEA 806 EUR
APOSPC908020-1G APOSPC908020-250MG
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile 95%
2,4-Difluoro-6-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18394850
CAS-Nummer: 1261793-35-4