5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,4-difluoro-5-iodobenzene
PC9081-1G
PC9081-25G
PC9081-5G
APOSPC9081-1GEA
21.9
EUR
APOSPC9081-1G
APOSPC9081-25G
APOSPC9081-5G
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene 98%
5-Bromo-2,4-difluoroiodobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂I Molecular Weight: 318,885 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08458121 CAS-Nummer: 914636-91-2 |