9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908162-100MG PC908162-250MG
APOSPC908162-100MGEA 84.1 EUR
APOSPC908162-100MG APOSPC908162-250MG
9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one 97%
9-Fluoro-4,5-dihydro-1H-benzo[b]azepin-2(3H)-one
Formel: C₁₀H₁₀FNO
Molecular Weight: 179.191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14584723
CAS-Nummer: 1151397-80-6