5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908171-1G PC908171-250MG
APOSPC908171-1GEA 293 EUR
APOSPC908171-1G APOSPC908171-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 95%
5-Bromo-6-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel: C₉H₆BrFO
Molecular Weight: 229,046 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18647721
CAS-Nummer: 866862-25-1