5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908205-100MG PC908205-250MG
APOSPC908205-100MGEA 55.1 EUR
APOSPC908205-100MG APOSPC908205-250MG
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole 98%
5-Fluoro-7-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈FN
Molecular Weight: 149.165 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11007869
CAS-Nummer: 1082041-52-8