Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC908371-1G
PC908371-500MG
APOSPC908371-1GEA
1270
EUR
APOSPC908371-1G
APOSPC908371-500MG
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Ethyl 3,3-difluoro-1-methylcyclobutane-1-carboxylate
Formel:
C₈H₁₂F₂O₂ Molecular Weight: 178.176 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23105921 CAS-Nummer: 227607-45-6 |