1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Lieferant: Apollo Scientific
PC908415-1G PC908415-250MG PC908415-500MG
APOSPC908415-1GEA 766 EUR
APOSPC908415-1G APOSPC908415-250MG APOSPC908415-500MG
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
1,1-Difluoro-3-(iodomethyl)cyclobutane
Formel: C₅H₇F₂I
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26521335
CAS-Nummer: 1434142-22-9