(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908435-100MG PC908435-250MG
APOSPC908435-100MGEA 98.6 EUR
APOSPC908435-100MG APOSPC908435-250MG
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 97%
(R)-6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀FN·ClH
Molecular Weight: 187.642 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16295032
CAS-Nummer: 731859-02-2