2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908445-100MG PC908445-250MG
APOSPC908445-100MGEA 43.5 EUR
APOSPC908445-100MG APOSPC908445-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol 98%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-ol
Formel: C₆H₅F₂NO₂
Molecular Weight: 161.106 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18261897
CAS-Nummer: 205043-09-0