5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908480-100MG PC908480-1G PC908480-250MG
APOSPC908480-100MGEA 111 EUR
APOSPC908480-100MG APOSPC908480-1G APOSPC908480-250MG
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde ≥98%
5-Fluorobenzofuran-4-carbaldehyde
Formel: C₉H₅FO₂
Molecular Weight: 164,133 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18819778
CAS-Nummer: 199391-70-3