6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908525-100MG PC908525-250MG
APOSPC908525-100MGEA 84.1 EUR
APOSPC908525-100MG APOSPC908525-250MG
6-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
6-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel: C₁₀H₇FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15528810
CAS-Nummer: 804498-72-4