4-Bromo-2-fluorobenzimidamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908612-100MG
PC908612-1G
PC908612-250MG
APOSPC908612-100MGEA
252
EUR
APOSPC908612-100MG
APOSPC908612-1G
APOSPC908612-250MG
4-Bromo-2-fluorobenzimidamide hydrochloride 97%
4-Bromo-2-fluorobenzimidamide hydrochloride
Formel:
C₇H₆BrFN₂·ClH Molecular Weight: 253.499 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114441 CAS-Nummer: 1187927-25-8 |