4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908643-1G PC908643-250MG PC908643-5G
APOSPC908643-1GEA 377 EUR
APOSPC908643-1G APOSPC908643-250MG APOSPC908643-5G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₅BrF₃N
Molecular Weight: 264.042 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17215879
CAS-Nummer: 955978-75-3