1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(3,4-Difluorophenyl)ethanamine
PC908669-1G PC908669-5G
APOSPC908669-1GEA 88.6 EUR
APOSPC908669-1G APOSPC908669-5G
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine 97%
1-(3',4'-Difluorophenyl)ethylamine
Formel: C₈H₉F₂N
Molecular Weight: 157.161 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116333
CAS-Nummer: 276875-21-9