3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908697-1G PC908697-5G
APOSPC908697-1GEA 270 EUR
APOSPC908697-1G APOSPC908697-5G
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid 98%
3-(2,6-Difluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
Molecular Weight: 186.155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06823978
CAS-Nummer: 167683-63-8