5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908749-1G
APOSPC908749-1GEA 46.4 EUR
APOSPC908749-1G
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine 95%
5-Fluoro-2-hydroxypyrimidine
Formel: C₄H₃FN₂O
Molecular Weight: 114,078 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00223678
CAS-Nummer: 214290-48-9