6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC908777-1G PC908777-250MG PC908777-5G
APOSPC908777-1GEA 165 EUR
APOSPC908777-1G APOSPC908777-250MG APOSPC908777-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 98%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂BrF₃O₂
Molecular Weight: 254.989 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09910412
CAS-Nummer: 530145-53-0