N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908829-1G
PC908829-5G
APOSPC908829-1GEA
284
EUR
APOSPC908829-1G
APOSPC908829-5G
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine 95%
N-(2,3-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Formel:
C₈H₉F₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12147620 CAS-Nummer: 906645-41-8 |