5-Fluoroisophthalic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908867-1G
PC908867-5G
APOSPC908867-1GEA
97.3
EUR
APOSPC908867-1G
APOSPC908867-5G
5-Fluoroisophthalic acid 97%
5-Fluoroisophthalic acid
Formel:
C₈H₅FO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00230551 CAS-Nummer: 1583-66-0 |