1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC908932-1G
PC908932-5G
APOSPC908932-1GEA
21.9
EUR
APOSPC908932-1G
APOSPC908932-5G
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol 98%
1-(3,4-Difluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₈F₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08442288 CAS-Nummer: 321318-21-2 |