(2-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909033-1G
APOSPC909033-1GEA 270 EUR
APOSPC909033-1G
(2-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 98%
(2-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid
Formel: C₉H₈FNO₃
Molecular Weight: 197,163 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00460020
CAS-Nummer: 363-34-8