5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909133-10G PC909133-1G PC909133-5G
APOSPC909133-10GEA 935 EUR
APOSPC909133-10G APOSPC909133-1G APOSPC909133-5G
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline 96%
5-Fluoro-2-nitro-N-propylaniline
Formel: C₉H₁₁FN₂O₂
Molecular Weight: 198,194 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16744200
CAS-Nummer: 951667-98-4