5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909150-1G PC909150-5G PC909150-10G
APOSPC909150-1GEA 168 EUR
APOSPC909150-1G APOSPC909150-5G APOSPC909150-10G
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole 95%
5-(trifluoromethyl)-1H-benzo-1,2,3-triazole
Formel: C₇H₄F₃N₃
Molecular Weight: 187.122 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173974
CAS-Nummer: 1548-67-0