1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909158-1G PC909158-250MG
APOSPC909158-1GEA 190 EUR
APOSPC909158-1G APOSPC909158-250MG
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene 95%
1,4-Difluoro-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
Formel: C₉H₆F₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18207073
CAS-Nummer: 457628-36-3